Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromophénétole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1434-25G
TCIAB1434-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB1434-25G
4-Bromophénétole ≥98.0% (par GC)
4-Bromophénétole


Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 233°C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00000098
Numéro CAS: 588-96-5
EINECS: 209-629-7
Merck Index: 14,01428
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité