Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,O-Bis(diethylhydrogensilyl)trifluoroacetamide ≥85.0% (par GC) réactif de dérivatisation, pour la chromatographie en phase gazeuse

Fournisseur: TCI
Synonyms: DEHS-BSTFA

B1435-1G
TCIAB1435-1GEA 153 EUR InStock
TCIAB1435-1G
N,O-Bis(diethylhydrogensilyl)trifluoroacetamide ≥85.0% (par GC) réactif de dérivatisation, pour la chromatographie en phase gazeuse
N,O-Bis(diethylhydrogensilyl)trifluoroacetamide
Simultaneous cyclic silylene and silyl derivatizing reagent for GC


Formule: C₁₀H₂₂F₃NOSi₂
MW: 285,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144992
Numéro CAS: 105384-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité