Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)platinum(II)

Fournisseur: TCI

B1438-100MG
TCIAB1438-100MGEA 116 EUR InStock
TCIAB1438-100MG
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)platinum(II)
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)platinum(II)


Formule: C₃₈H₇₂N₂PtS₁₀
Numéro MDL: MFCD00143780
Numéro CAS: 72688-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 40.50 to 44.50 %
Elemental analysis (Nitrogen) 2.30 to 2.90 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité