Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetamide

B1440-25G
TCIAB1440-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB1440-25G
4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide


Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232,05 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Numéro MDL: MFCD00042588
Numéro CAS: 326-66-9
EINECS: 206-314-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db54cc1d713771526c99783412a22160c77356b9&vid=db54cc1d713771526c99783412a22160c77356b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité