Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzyloxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzylisoeugenol, 1-(Benzyloxy)-2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene

B1441-25G
TCIAB1441-25GEA 128 EUR InStock
TCIAB1441-25G
1-Benzyloxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Benzyloxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene


Formule: C₁₇H₁₈O₂
MW: 254,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026985
Numéro CAS: 120-11-6
EINECS: 204-370-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité