Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butylhydantoin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Butyl-2,4-dioxoimidazolidine

B1448-25G
TCIAB1448-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB1448-25G
1-Butylhydantoin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butylhydantoin


Formule: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142674
Numéro CAS: 33599-32-5
EINECS: 251-585-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité