Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Bis(2-chloroethyl)carbamoyl chloride ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(2-chloroethyl)carbamic chloride

B1451-1G
TCIAB1451-1GEA 116 EUR InStock
TCIAB1451-1G
N,N-Bis(2-chloroethyl)carbamoyl chloride ≥97.0% (par GC)
N,N-Bis(2-chloroethyl)carbamoyl chloride


Formule: C₅H₈Cl₃NO
MW: 204,48 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00144974
Numéro CAS: 2998-56-3
EINECS: 221-075-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité