Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Bis(4-methoxyphenoxy)benzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1454-5G
TCIAB1454-5GEA 136 EUR InStock
TCIAB1454-5G
1,3-Bis(4-methoxyphenoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(4-methoxyphenoxy)benzene


Formule: C₂₀H₁₈O₄
MW: 322,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142506
Numéro CAS: 13118-91-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité