Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1464-25G
TCIAB1464-25GEA 130 EUR InStock
TCIAB1464-25G
2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propane ≥98.0% (par GC)
2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propane


Formule: C₁₉H₂₄O₂
MW: 284,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068238
Numéro CAS: 5613-46-7
EINECS: 227-033-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité