Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-(butylamino)benzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Butylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-(butylamino)benzoate

B1472-25G
TCIAB1472-25GEA 99 EUR InStock
TCIAB1472-25G
Ethyl-4-(butylamino)benzoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-(butylamino)benzoate


Formule: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221,30 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00017283
Numéro CAS: 94-32-6
EINECS: 202-322-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité