Bis[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(methoxybenzene)
B1479-1G
TCIAB1479-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB1479-1G
Bis[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]ether ≥98.0% (par GC)
Bis[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]ether
Formule: C₁₈H₂₂O₅
MW: 318,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143755
Numéro CAS: 104104-12-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité