Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bisbenzil ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Bis(benzoylcarbonyl)benzene, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(1-phenylethane-1,2-dione)

B1480-5G
TCIAB1480-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB1480-5G
1,4-Bisbenzil ≥97.0% (par GC)
1,4-Bisbenzil


Formule: C₂₂H₁₄O₄
MW: 342,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039561
Numéro CAS: 3363-97-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité