Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1483-25G
TCIAB1483-25GEA 105 EUR InStock
TCIAB1483-25G
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥97.0% (par GC)
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formule: C₉H₈Cl₃NO
Point d'ébullition: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000805
Numéro CAS: 81927-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité