Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bis(3-hydroxyphenoxy)benzene ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1485-1G
TCIAB1485-1GEA 218 EUR InStock
TCIAB1485-1G
1,4-Bis(3-hydroxyphenoxy)benzene ≥96.0% (par GC)
1,4-Bis(3-hydroxyphenoxy)benzene


Formule: C₁₈H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00142543
Numéro CAS: 5085-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité