Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Butyléthylènediamine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1491-25ML
TCIAB1491-25MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1491-25ML
N-Butyléthylènediamine ≥95.0% (par GC)
N-Butyléthylènediamine


Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 175°C
Densité: 0,836 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00025602
Numéro CAS: 19522-69-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8108c1ce2778fa938aad920c9c1a0f19d77b0&vid=cef8108c1ce2778fa938aad920c9c1a0f19d77b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité