Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Nɑ-Boc-L-arginine 4-Nitroanilide Hydrochloride, Boc-Arg-pNA.HCl, Boc-Arg-pNa.HCl

B1497-100MG
TCIAB1497-100MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAB1497-100MG
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride


Formule: C₁₇H₂₆N₆O₅
MW: 430,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143585
Numéro CAS: 99306-64-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité