Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,10-Bis(4-carboxyphenoxy)decane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p,p'-Dicarboxy-1,10-diphenoxydecane

B1499-5G
TCIAB1499-5GEA 1360 EUR InStock
TCIAB1499-5G
1,10-Bis(4-carboxyphenoxy)decane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,10-Bis(4-carboxyphenoxy)decane


Formule: C₂₄H₃₀O₆
MW: 414,50 g/mol
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD00142356
Numéro CAS: 74774-61-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité