Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Butoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Butoxyphenyl)ethanone

B1501-5G
TCIAB1501-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB1501-5G
4'-Butoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Butoxyacetophenone


Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027200
Numéro CAS: 5736-89-0
EINECS: 227-248-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcfcbe45e7818554670a9f88842b1e4023786ccc&vid=fcfcbe45e7818554670a9f88842b1e4023786ccc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 24.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité