Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1509-1G
TCIAB1509-1GEA 170 EUR InStock
TCIAB1509-1G
2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par GC)
2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane


Formule: C₁₇H₈F₆N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142759
Numéro CAS: 10224-18-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité