Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(2-oxazoline)

B1512-25G
TCIAB1512-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB1512-25G
1,4-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene


Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142545
Numéro CAS: 7426-75-7
EINECS: 231-066-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité