2-Bromobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1514-25G
TCIAB1514-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB1514-25G
2-Bromobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Densité: 1,441 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015443
Numéro CAS: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité