Belleau's reagent réactif de sulfuration
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Bis(4-phenoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-Disulphide
B1517-5G
TCIAB1517-5GEA 132 EUR InStock
TCIAB1517-5G
Belleau's reagent réactif de sulfuration
Belleau's reagent
Formule: C₂₄H₁₈O₂P₂S₄
MW: 528,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191383
Numéro CAS: 88816-02-8
Merck Index: 14,01026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77a65995846956e8769455243a83ebf99a92b72d&vid=77a65995846956e8769455243a83ebf99a92b72d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting point 190.0 to 197.0 deg-C
Performance test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité