Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1527-25G
TCIAB1527-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1527-25G
Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)sulphide ≥98.0% (par GC)
Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)sulphide
Formule: C₁₄H₁₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00142117
Numéro CAS: 24197-34-0
EINECS: 403-330-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité