Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)-trans-1,2-dicyanoethene

B1537-1G
TCIAB1537-1GEA 321 EUR InStock
TCIAB1537-1G
trans-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene ≥97.0% (sur base azote total)
trans-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene


Formule: C₁₈H₁₈N₂S₂
MW: 326,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145417
Numéro CAS: 112440-50-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité