Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif de chloration

Fournisseur: TCI
Danger

B1543-5G
TCIAB1543-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB1543-5G
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif de chloration
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate


Formule: C₁₀H₁₆Cl₄IN
MW: 418,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191607
Numéro CAS: 121309-88-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité