Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzylpyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1553-10G
TCIAB1553-10GEA 274 EUR InStock
TCIAB1553-10G
3-Benzylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Benzylpyridine


Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006408
Numéro CAS: 620-95-1
EINECS: 210-661-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dec3fcd1c98d8452e71540a05fb3f9c6cd14197&vid=7dec3fcd1c98d8452e71540a05fb3f9c6cd14197&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 29.0 to 33.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité