Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromovalérate d'éthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromovaleric acid ethyl ester, Ethyl 5-bromovalerate

B1557-25G
TCIAB1557-25GEA 108 EUR InStock
TCIAB1557-25G
5-Bromovalérate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
5-Bromovalérate d'éthyle


Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
MW: 209,08 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00000266
Numéro CAS: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e8053070300f553f57fc5af82974201edd70308&vid=9e8053070300f553f57fc5af82974201edd70308&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité