Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1560-5G
TCIAB1560-5GEA 125 EUR InStock
TCIAB1560-5G
1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥96.0% (par GC)
1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine


Formule: C₁₃H₂₀N₂
MW: 204,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191305
Numéro CAS: 115445-21-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité