Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-{(E)-2-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)phényl]vinyl}phényl)-5-méthyl-1,3-benzoxazole ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B1565-25G
TCIAB1565-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB1565-25G
2-(4-{(E)-2-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)phényl]vinyl}phényl)-5-méthyl-1,3-benzoxazole ≥95.0% (par HPLC)
2-(4-{(E)-2-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)phényl]vinyl}phényl)-5-méthyl-1,3-benzoxazole


Formule: C₂₉H₂₀N₂O₂
Numéro CAS: 5242-49-9
EINECS: 226-044-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité