Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromoindoline-2,3-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B1566-25G
TCIAB1566-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1566-25G
5-Bromoindoline-2,3-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Bromoindoline-2,3-dione


Formule: C₈H₄BrNO₂
Numéro MDL: MFCD00149345
Numéro CAS: 87-48-9
EINECS: 201-747-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b35b5360c2372dc678552f003c9799aa01ac8882&vid=b35b5360c2372dc678552f003c9799aa01ac8882&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité