Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boranepyridine complex ≥80.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B1569-25ML
TCIAB1569-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAB1569-25ML
Boranepyridine complex ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Boranepyridine complex


Formule: C₅H₈BN
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012435
Numéro CAS: 110-51-0
EINECS: 203-773-4
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (Potassium iodate Method) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité