Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulphone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1572-25G
TCIAB1572-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1572-25G
Bis[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulphone ≥96.0% (par GC)
Bis[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulphone


Formule: C₁₆H₁₄Br₄O₆S
Numéro MDL: MFCD00152428
Numéro CAS: 53714-39-9
EINECS: 258-709-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité