Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyanophenyl-4-(3-butenyloxy)benzoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(3-Butenyloxy)benzoic Acid 4-Cyanophenyl Ester

B1586-1G
TCIAB1586-1GEA 123 EUR InStock
TCIAB1586-1G
4-Cyanophenyl-4-(3-butenyloxy)benzoate ≥97.0% (par GC)
4-Cyanophenyl-4-(3-butenyloxy)benzoate


Formule: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191384
Numéro CAS: 114482-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité