Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-3-Hexenedioic Acid Diethyl Ester, trans-2-Butene-1,4-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl trans-2-Butene-1,4-dicarboxylate

B1592-10G
TCIAB1592-10GEA 151 EUR InStock
TCIAB1592-10G
Diethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-trans-3-hexenedioate


Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191608
Numéro CAS: 57042-08-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité