Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Bromoethyl)pyrrole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1622-1G B1622-5G
TCIAB1622-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB1622-1G TCIAB1622-5G
1-(2-Bromoethyl)pyrrole ≥97.0% (par GC)
1-(2-Bromoethyl)pyrrole


Formule: C₆H₈BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191322
Numéro CAS: 78358-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9eb33e86f6dfde3dc8783d99f7ded81e5084a84&vid=b9eb33e86f6dfde3dc8783d99f7ded81e5084a84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité