Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Thr(Bzl)-OH, (2S,3R)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)butanoic acid, N-Boc-O-benzyl-L-threonine, BOC-O-Benzyl-L-threonine

B1630-5G
TCIAB1630-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB1630-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine


Formule: C₁₆H₂₃NO₅
MW: 309,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066062
Numéro CAS: 15260-10-3
EINECS: 239-304-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +17.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité