Boc-trans-4-hydroxy-L-proline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-Hyp-OH, trans-N-Boc-4-hydroxy-L-proline
B1635-5G
TCIAB1635-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB1635-5G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053370
Numéro CAS: 13726-69-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -69.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité