Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N(α)-Boc-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B1639-25G
TCIAB1639-25GEA 88 EUR InStock
TCIAB1639-25G
N(α)-Boc-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC)
N(α)-Boc-L-tryptophan


Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00065595
Numéro CAS: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f487f78cbd195d56192db79576bd116cbc94b06&vid=6f487f78cbd195d56192db79576bd116cbc94b06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=2, DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité