Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(4-chlorophenyl)borate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boric Acid Tris(4-chlorophenyl) Ester

B1644-5G
TCIAB1644-5GEA 165 EUR InStock
TCIAB1644-5G
Tris(4-chlorophenyl)borate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(4-chlorophenyl)borate


Formule: C₁₈H₁₂BCl₃O₃
MW: 393,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191614
Numéro CAS: 7359-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité