Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzenesulphonyl isocyanate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzenesulphonylisocyanate

B1655-5G
TCIAB1655-5GEA 222 EUR InStock
TCIAB1655-5G
Benzenesulphonyl isocyanate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Benzenesulphonyl isocyanate


Formule: C₇H₅NO₃S
MW: 183,18 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007546
Numéro CAS: 2845-62-7
EINECS: 220-640-6
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité