Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Benzyl-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-Benzyl-2-thioxothiazolidin-4-one

B1656-25G
TCIAB1656-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB1656-25G
3-Benzyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one ≥98.0% (par GC)
3-Benzyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one


Formule: C₁₀H₉NOS₂
MW: 223,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00086924
Numéro CAS: 10574-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité