Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butylmethoxyphenylsilyl bromide ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: tert-Butylmethoxyphenylbromosilane, Bromo-tert-butylmethoxyphenylsilane

B1663-1G
TCIAB1663-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB1663-1G
tert-Butylmethoxyphenylsilyl bromide ≥96.0% (par GC)
tert-Butylmethoxyphenylsilyl bromide


Formule: C₁₁H₁₇BrOSi
MW: 273,25 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 106°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043308
Numéro CAS: 94124-39-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité