Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Cys(Bzl)-OH, N-Boc-S-benzyl-L-cysteine

B1666-5G
TCIAB1666-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB1666-5G
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid


Formule: C₁₅H₂₁NO₄S
MW: 311,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065567
Numéro CAS: 5068-28-0
EINECS: 225-772-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -46.0 deg (C=1, AcOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité