Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(ɑ)-Boc-L-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-6-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid, Nalpha-Boc-L-lysine, Boc-Lys-OH

B1669-5G
TCIAB1669-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB1669-5G
N-(ɑ)-Boc-L-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(alpha)-Boc-L-lysine


Formule: C₁₁H₂₂N₂O₄
MW: 246,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038203
Numéro CAS: 13734-28-6
EINECS: 237-303-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0 deg (C=2, MeOH)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité