Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(8-quinolinolato)copper(II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B1677-25G
TCIAB1677-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB1677-25G
Bis(8-quinolinolato)copper(II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(8-quinolinolato)copper(II)


Formule: C₁₈H₁₂CuN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00067392
Numéro CAS: 10380-28-6
EINECS: 233-841-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité