Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1679-25G
TCIAB1679-25GEA 139 EUR InStock
TCIAB1679-25G
5-Bromo-2-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluorotoluène


Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 94 - 95 °C (66,7 hPa)
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000343
Numéro CAS: 51437-00-4
EINECS: 257-202-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c432f22d82159ce196b50a0707c948724420e440&vid=c432f22d82159ce196b50a0707c948724420e440&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité