Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B1681-25G
TCIAB1681-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB1681-25G
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone


Formule: C₂₄H₂₀N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00054738
Numéro CAS: 30203-11-3
EINECS: 250-091-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 137.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité