Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzylquinidinium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique) catalyseur de transfert de phase chiral

Fournisseur: TCI

B1684-5G
TCIAB1684-5GEA 330 EUR InStock
TCIAB1684-5G
N-Benzylquinidinium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique) catalyseur de transfert de phase chiral
N-Benzylquinidinium chloride


Formule: C₂₇H₃₁ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00198106
Numéro CAS: 77481-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +200 to +230 deg (C=0.64, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité