Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-tert-Butyl-2-méthylthiophénol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-tert-Butyl-2-mercaptotoluene, 5-tert-Butyl-2-methylthiophenol, 5-tert-Butyl-o-thiocresol, 1-tert-Butyl-3-mercapto-4-methylbenzene, 5-tert-Butyl-2-methylbenzenethiol, 5-tert-Butyl-2-methylbenzene-1-thiol

B1691-25ML
TCIAB1691-25MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAB1691-25ML
5-tert-Butyl-2-méthylthiophénol ≥90.0% (par GC)
5-tert-Butyl-2-méthylthiophénol


Formule: C₁₁H₁₆S
MW: 180,31 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 123°C
Numéro MDL: MFCD00142942
Numéro CAS: 7340-90-1
EINECS: 438-520-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8539d7ad898d0bcc2d37ba894cdd6b43930c2758&vid=8539d7ad898d0bcc2d37ba894cdd6b43930c2758&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité