Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)rhodium(I), Bis(triphenylphosphine)carbonylrhodium(I) Chloride, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I)

B1692-1G
TCIAB1692-1GEA 322 EUR InStock
TCIAB1692-1G
Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride


Formule: C₃₇H₃₀ClOP₂Rh
MW: 690,95 g/mol
Point de fusion: 227°C
Numéro MDL: MFCD00044273
Numéro CAS: 13938-94-8
EINECS: 237-712-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d755cb3e8c27fc9e391a916b59b28da930d77bd4&vid=08224d8d99615d6a6c039475531026af833eee35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 63.05 to 65.60 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité